Drukuj

amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Alum iron, Ammonium iron sulphate dodecahydrate, Ferric ammonium sulphate dodecahydrate, Ammonium iron(III) sulphate dodecahydrate, Iron alum, Ammonium ferric sulphate dodecahydrate

111367401.0250 111367401.0100 111367401.0500 111367401.1000 111367401.0050
CHMP111367401.0250EA 122 PLN
CHMP111367401.0250 CHMP111367401.0100 CHMP111367401.0500 CHMP111367401.1000 CHMP111367401.0050
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat, pure analytical reagent
amonu żelaza (III) siarczan dodekahydrat
Formuła: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
MW: 482.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: 39…41 °C
Gęstość: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150004
Numer CAS: 7783-83-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-382-4
Klasyfikacja Merck : 12,00549

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR