Drukuj

Siarczan potasu, pure

Dostawca: CHEMPUR

427457202.9015 427457202.0500 427457202.1000 427457202.9010
CHMP427457202.9015EA 1300 PLN
CHMP427457202.9015 CHMP427457202.0500 CHMP427457202.1000 CHMP427457202.9010
Siarczan potasu, pure
Siarczan potasu
Formuła: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 1698
Temp. topnienia: 1069
Gęstość: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011388
Numer CAS: 7778-80-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-915-5
Klasyfikacja Merck : 13,07759

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR