Drukuj

siarczan miedzi (II) pentahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate

426583102.500G 426583102.9010 426583102.0500 426583102.1000 426583102.9025
CHMP426583102.500GEA 0 PLN
CHMP426583102.500G CHMP426583102.9010 CHMP426583102.0500 CHMP426583102.1000 CHMP426583102.9025
siarczan miedzi (II) pentahydrat, pure
siarczan miedzi (II) pentahydrat
Formuła: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Gęstość: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149681
Numer CAS: 7758-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-847-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Klasyfikacja Merck : 13,02682

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR