Drukuj

siarczan amonu, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

Synonim: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite

139720110-1KG 139720110-250G 139720110-100G 139720110-500G
POCH139720110-1KGEA 155 PLN
POCH139720110-1KG POCH139720110-250G POCH139720110-100G POCH139720110-500G
siarczan amonu, pure analytical reagent
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
MW: 132.14 g/mol
Temp. topnienia: 336…339 °C
Gęstość: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Klasyfikacja Merck : 13,00559

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR