Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS), proszek
Dostawca: G Biosciences
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium persulphate
P011-BEA 289 PLN
P011-B
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS), proszek
Peroksodisiarczan(VI) diamonu (APS)
Formuła: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Temp. topnienia: 120 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003390
Numer CAS: 7727-54-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-786-5
Jednostka: 1444
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00545
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg