wodorofosforan dipotasu, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
117421000.0250
117421000.1000
117421000.0100
117421000.0500
117421000.0025
CHMP117421000.0250EA
73
PLN
CHMP117421000.0250
CHMP117421000.1000
CHMP117421000.0100
CHMP117421000.0500
CHMP117421000.0025
wodorofosforan dipotasu, czysty reagent analityczny
wodorofosforan dipotasu
Formuła:
K₂HPO₄ Temp. topnienia: 340 °C Gęstość: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011383 Numer CAS: 7758-11-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5 Klasyfikacja Merck : 13,07743 |