, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
117421000.0250
117421000.1000
117421000.0100
117421000.0500
117421000.0025
CHMP117421000.0250EA
73
PLN
CHMP117421000.0250
CHMP117421000.1000
CHMP117421000.0100
CHMP117421000.0500
CHMP117421000.0025
, pure analytical reagent
wodorofosforan dipotasu
Formuła:
K₂HPO₄ MW: 174.18 g/mol Temp. topnienia: 340 Gęstość: 2.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011383 Numer CAS: 7758-11-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-834-5 Klasyfikacja Merck : 13,07743 |
|