Drukuj
Kofeina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
C1778-1VL C1778-5VL
SIALC1778-1VLEA 525 PLN
SIALC1778-1VL SIALC1778-5VL
Kofeina, Sigma-Aldrich®
Kofeina
Formuła: C₈H₁₀N₄O₂
Temp. topnienia: 235…239 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005758
Numer CAS: 58-08-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-362-1
Klasyfikacja Merck : 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e609e1c7a199176b9e5b938ef241d166d502f9&vid=1ac1145bba3574e2401439da90f37fee7fd7610b&prid=web&clid=SAPDAM