Drukuj
(±)-3-Buten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
B86400-25G B86400-5G
SIALB86400-25GEA 631 PLN
SIALB86400-25G SIALB86400-5G
(±)-3-Buten-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Buten-2-ol
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 96 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0,913 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004543
Numer CAS: 598-32-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-929-8
Jednostka: 1986
ADR: 3,II