Drukuj
Bezwodnik metanosulfonowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
348760250 348760050 348761000 348765000
ACRO348760250EA 460 PLN
ACRO348760250 ACRO348760050 ACRO348761000 ACRO348765000
Bezwodnik metanosulfonowy 97%
Bezwodnik metanosulfonowy
Formuła: C₂H₆O₅S₂
MW: 174.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 125 °C (4 mmHg)
Temp. topnienia: 69…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007556
Numer CAS: 7143-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 230-442-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥96.0 %