1,2-dimetoksybenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
A11985.0B
A11985.0I
A11985.30
A11985.0BEA
767
PLN
A11985.0B
A11985.0I
A11985.30
1,2-dimetoksybenzen ≥99%
1,2-dimetoksybenzen
Purity: 99%
CAS No.: 91-16-7
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 21-23°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1364621
Merck Reference: 14,9956
MDL No.: MFCD00008357
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 206…207 °C Temp. topnienia: 21…23 °C Gęstość: 1,084 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008357 Numer CAS: 91-16-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-045-3 Klasyfikacja Merck : 14,9956 |