Drukuj
tiocyjanian guanidyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
G6639-1KG G6639-250G G6639-25G G6639-500G G6639-100G
SIALG6639-1KGEA 2990 PLN
SIALG6639-1KG SIALG6639-250G SIALG6639-25G SIALG6639-500G SIALG6639-100G
tiocyjanian guanidyny, Sigma-Aldrich®
tiocyjanian guanidyny
Formuła: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Temp. topnienia: 118
Gęstość: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013027
Numer CAS: 593-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-812-1