Drukuj
1,2-dimetoksybenzen 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
161110010 161111000 161115000
ACRO161110010EA 685 PLN
ACRO161110010 ACRO161111000 ACRO161115000
1,2-dimetoksybenzen 99+%
1,2-dimetoksybenzen
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 207 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008357
Numer CAS: 91-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-045-3
Klasyfikacja Merck : 12,10089
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA