Drukuj
Chlorek oleoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
367850-100ML 367850-500ML
SIAL367850-100MLEA 303 PLN
SIAL367850-100ML SIAL367850-500ML
Chlorek oleoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek oleoilu
Formuła: C₁₈H₃₃ClO
Temp. Wrzenia: 378 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –46 °C
Gęstość: 0,9147 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134332
Numer CAS: 112-77-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-005-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II