Drukuj

kwas L (+) askorbinowy, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

115291509.0250 115291509.0100 115291509.1000 115291509.0050 115291509.0500
CHMP115291509.0250EA 118 PLN
CHMP115291509.0250 CHMP115291509.0100 CHMP115291509.1000 CHMP115291509.0050 CHMP115291509.0500
kwas L (+) askorbinowy, czysty reagent analityczny
kwas L (+) askorbinowy
Formuła: C₆H₈O₆
Temp. Wrzenia: 553 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 190…192 °C
Gęstość: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064328
Numer CAS: 50-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-066-2
REACH: exempt
Klasyfikacja Merck : 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR