Drukuj
Chlorek manganu(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Manganese dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
244589-10G 244589-250G 244589-50G
SIAL244589-10GEA 366 PLN
SIAL244589-10G SIAL244589-250G SIAL244589-50G
Chlorek manganu(II), Sigma-Aldrich®
Chlorek manganu(II)
Formuła: MnCl₂
MW: 125.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 1190
Temp. topnienia: 650
Gęstość: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011114
Numer CAS: 7773-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,05768