Drukuj
Chlorek manganu(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
429449-25G 429449-5G
SIAL429449-25GEA 1260 PLN
SIAL429449-25G SIAL429449-5G
Chlorek manganu(II), Sigma-Aldrich®
Chlorek manganu(II)
Formuła: MnCl₂
Temp. Wrzenia: 1190 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 650 °C
Gęstość: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011114
Numer CAS: 7773-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,05768