Drukuj
Chlorek manganu(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Manganese dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
328146-25G 328146-2KG 328146-500G
SIAL328146-25GEA 177 PLN
SIAL328146-25G SIAL328146-2KG SIAL328146-500G
Chlorek manganu(II), Sigma-Aldrich®
Chlorek manganu(II)
Formuła: MnCl₂
MW: 125.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 1190
Temp. topnienia: 650
Gęstość: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011114
Numer CAS: 7773-01-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-869-6
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,05768