Drukuj
Mekwinol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
54050-100G 54050-500G
SIAL54050-100GEA 128 PLN
SIAL54050-100G SIAL54050-500G
Mekwinol, Sigma-Aldrich®
Mekwinol
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 243 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 55…57 °C
Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002332
Numer CAS: 150-76-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-769-8