Drukuj
Mekwinol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21233.0005 8.21233.0250 8.21233.1000 8.21233.9025 8.21233.0025
8.21233.0005EA 147 PLN
8.21233.0005 8.21233.0250 8.21233.1000 8.21233.9025 8.21233.0025
Mekwinol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Mekwinol
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 243 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 55…57 °C
Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002332
Numer CAS: 150-76-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-769-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 40 g/l (25 °C)
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (60 °C)
Flash Point 133 °C
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 5.1 (30 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 445 °C