Mekwinol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Hydroksyanizol, Mequinol, 4-Metoksyfenol, Eter 4-hydroksyfenylowo-metylowy, Eter monometylowy hydrochinonu
A14845.0B
A14845.18
A14845.30
A14845.0BEA
924
PLN
A14845.0B
A14845.18
A14845.30
Mekwinol ≥98%
Mekwinol
Purity: 98+%
CAS No.: 150-76-5
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 243-246°
Beilstein Reference: 507924
MDL No.: MFCD00002332
Formuła:
C₇H₈O₂ MW: 124.14 g/mol Temp. Wrzenia: 243…246 °C Temp. topnienia: 55…58 °C Gęstość: 1.550 Temp. Zapłonu: 132 °C (269 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002332 Numer CAS: 150-76-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-769-8 |