Drukuj
Gwajakol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Hydroksyanizol, 2-Metoksyfenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
G5502-100G G5502-1KG G5502-250G
SIALG5502-100GEA 264 PLN
SIALG5502-100G SIALG5502-1KG SIALG5502-250G
Gwajakol, Sigma-Aldrich®
Gwajakol
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28…32 °C
Gęstość: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002185
Numer CAS: 90-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-964-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04568