Drukuj
Gwajakol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Hydroksyanizol, 2-Metoksyfenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
8.18339.0005EA 137 PLN
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
Gwajakol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Gwajakol
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28…32 °C
Gęstość: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002185
Numer CAS: 90-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-964-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04568
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 10 g/l (30 °C)
Melting Point 28 - 32 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 205 °C
Vapor Pressure 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Density 1.13 g/cm3 (21 °C)
pH 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 750 °C