Drukuj
Uchwyty filtrów próżniowych
Dostawca: Sartorius
16522 16523
SART16522EA 551 PLN
SART16522 SART16523
Uchwyty filtrów próżniowych
Zestawy filtracyjne
These vacuum filter holders feature a glass cylinder, PP base and sealing plug with anodised aluminum closing cap.
  • Vacuum operated