Drukuj
Słoiki na opatrunki, z pokrywką
Dostawca: BOCHEM
8581 8584 8585 8587 8588 8693
BOCH8581EA 222 PLN
BOCH8581 BOCH8584 BOCH8585 BOCH8587 216-0039 BOCH8693
Słoiki na opatrunki, z pokrywką
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
Jar made of stainless steel, with knob lid.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean