Drukuj
Słoiki na opatrunki, z pokrywką
Dostawca: BOCHEM
8620 8621 8622 8623 8624
BOCH8620EA 209 PLN
BOCH8620 BOCH8621 BOCH8622 BOCH8623 BOCH8624
Słoiki na opatrunki, z pokrywką
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
Jar made of stainless steel.
  • Stackable
  • Lid with handle
  • Very good chemical and temperature resistance