Drukuj
Naczynia do odparowywania
Dostawca: BOCHEM
8042 8045 8040 8041
BOCH8042EA 455 PLN
BOCH8042 BOCH8045 BOCH8040 BOCH8041
Naczynia do odparowywania
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
Made of nickel 99,5 %.
  • Good chemical resistance
  • Very good temperatrure resistance
  • Easy to clean
Without spout.