Drukuj
Naczynia do odparowywania z wylewką
Dostawca: BOCHEM
8023 8020 8021 8022 8024
BOCH8023EA 523 PLN
BOCH8023 BOCH8020 BOCH8021 BOCH8022 BOCH8024
Naczynia do odparowywania z wylewką
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
Evaporating dish, made of nickel, with spout.
  • Corrosion resistant
  • Very good thermal resistance
  • Smooth surfaces for easy cleaning
Multipurpose tray ideal for a wide variety of uses.