Drukuj
Naczynia do odparowywania, wysoki kształt
Dostawca: BOCHEM
8560 8565 8561 8563 8562 8564
BOCH8560EA 218 PLN
BOCH8560 BOCH8565 BOCH8561 BOCH8563 BOCH8562 BOCH8564
Naczynia do odparowywania, wysoki kształt
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
Evaporating dish, stainless steel, with contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean