Gwajakol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroksyanizol, 2-Metoksyfenol
A16319.0B
A16319.0I
A16319.30
A16319.0BEA
841
PLN
A16319.0B
A16319.0I
A16319.30
Gwajakol ≥98%
Gwajakol
Purity: 98+%
CAS No.: 90-05-1
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.129
Refractive Index: 1.5430
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to pale brown
Odour: Characteristic
pH: 5.4
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 204-206°
Beilstein Reference: 508112
Merck Reference: 14,4553
MDL No.: MFCD00002185
Formuła:
C₇H₈O₂ Temp. Wrzenia: 204…206 °C Temp. topnienia: 28…31 °C Gęstość: 1,129 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002185 Numer CAS: 90-05-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-964-7 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,4553 |