Drukuj
Gwajakol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroksyanizol, 2-Metoksyfenol
120190010 120192500 120190050
ACRO120190010EA 516 PLN
ACRO120190010 ACRO120192500 ACRO120190050
Gwajakol 99+%
Gwajakol
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 205 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 27…29 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002185
Numer CAS: 90-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-964-7
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,04568
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %