3-Etoksyfenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24266.06
B24266.14
B24266.22
B24266.06EA
382
PLN
B24266.06
B24266.14
B24266.22
3-Etoksyfenol ≥98%
3-Etoksyfenol
Purity: 98%
CAS No.: 621-34-1
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 247 °C Temp. topnienia: 28…31 °C Gęstość: 1,070 Temp. Zapłonu: >93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016450 Numer CAS: 621-34-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-681-8 |