Drukuj
Anizol, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
96109-5ML-F 96109-10ML-F
96109-5ML-FEA 318 PLN
96109-5ML-F 96109-10ML-F
Anizol, Supelco®
Anizol
Formuła: C₇H₈O
Temp. Wrzenia: 154 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 0,9961 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008354
Numer CAS: 100-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-876-1
Jednostka: 2222
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a998da12d17a8ca24de0433fcdc00b55e36267b&vid=7a0c59219a5fa4464a12e5978c1c2b749905446d&prid=web&clid=SAPDAM