Drukuj
Próbniki gleby, Puerkhauer
Dostawca: BURKLE
5350-5012 5350-5018
BURK5350-5012EA 2210 PLN
BURK5350-5012 BURK5350-5018
Próbniki gleby, Puerkhauer
Próbniki Próbniki do ciał stałych
Very robust sampler for heavy and stony soils. The model with 1000 mm flute length has a conically-tapered 60 cm tip which makes it much easier to extract the driven-in sampler.
  • Podziałka głębokości co 10 cm
  • Uchwyt w gumowej osłonie
  • Wzomcniona część probiercza