Anizol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 100-66-3
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Ether-like
Melting Point: -37°
Boiling Point: 153-154°
Beilstein Reference: 506892
Merck Reference: 14,669
UN No.: 2222
MDL No.: MFCD00008354
Formuła:
C₇H₈O Temp. Wrzenia: 153…154 °C Temp. topnienia: –37 °C Gęstość: 0,994 Temp. Zapłonu: 43 °C (109 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008354 Numer CAS: 100-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-876-1 Jednostka: 2222 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,669 |