Drukuj
Anizol 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
153920010 153920050 153922500 153920025
ACRO153920010EA 395 PLN
ACRO153920010 ACRO153920050 ACRO153922500 ACRO153920025
Anizol 99%, pure
Anizol
Formuła: C₇H₈O
Temp. Wrzenia: 154 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008354
Numer CAS: 100-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-876-1
Jednostka: 2222
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %