Drukuj
Stojaki na probówki, kształt Z
Dostawca: BOCHEM
8292 8293 8291 8290
212-0297EA 123 PLN
212-0297 212-0298 212-0296 212-0295
Stojaki na probówki, kształt Z
Statywy do probówek Tube Racks
Racks, made of 18/10 stainless steel.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean