Drukuj
Trifenyloamina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
140310250 140311000
ACRO140310250EA 388 PLN
ACRO140310250 ACRO140311000
Trifenyloamina 99+%
Trifenyloamina
Formuła: C₁₈H₁₅N
MW: 245.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 347…348 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 125…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003020
Numer CAS: 603-34-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-035-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 127 °C
GC ≥99.0 %