Drukuj
Szczypce do tygli, stal nierdzewna, z plastikowym uchwytem
Dostawca: BOCHEM
2162 2160 2161 2163
BOCH2162EA 80.2 PLN
BOCH2162 BOCH2160 BOCH2161 BOCH2163
Szczypce do tygli, stal nierdzewna, z plastikowym uchwytem
Szczypce
Stainless steel crucible tongs with plastic handle (PVC).
  • Temperature resistant up to 145 °C