2,4-Dinitroanizol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21542.14
B21542.22
B21542.36
B21542.14EA
350
PLN
B21542.14
B21542.22
B21542.36
2,4-Dinitroanizol ≥98%
2,4-Dinitroanizol
Purity: 98%
CAS No.: 119-27-7
Molecular Formula: C7H6N2O5
Formula Weight: 198.14
Melting Point: 88-94°
Boiling Point: 207°/12mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00035745
Formuła:
C₇H₆N₂O₅ Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 88 °C Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00035745 Numer CAS: 119-27-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-310-9 |