Drukuj
Zaciski, z tuleją
Dostawca: RSG
451.625 451.640 451.660
RSGA451.625EA 324 PLN
RSGA451.625 RSGA451.640 RSGA451.660
Zaciski, z tuleją
Zaciski Zaciski uniwersalne
These clamps with sleeve are made of electrolytically polished stainless steel.
  • Stable clamping screws
  • Jaws fitted with cork