4-Nitrofenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
A14376.0B
A14376.0I
A14376.30
A14376.0BEA
705
PLN
A14376.0B
A14376.0I
A14376.30
4-Nitrofenol ≥99%
4-Nitrofenol
Purity: 99%
CAS No.: 100-02-7
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 169°(336°F)
Melting Point: 110-115°
Boiling Point: 279° dec.
Solubility: Freely soluble in alcohol, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1281877
Merck Reference: 14,6621
UN No.: 1663
MDL No.: MFCD00007331
Formuła:
C₆H₅NO₃ Temp. Wrzenia: 279 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 110…115 °C Gęstość: 1,480 Temp. Zapłonu: 169 °C (336 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007331 Numer CAS: 100-02-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-811-7 Jednostka: 1663 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6621 |