Drukuj
Butelki na pożywki, z powłoką zabezpieczającą, Lab 45™, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
219940 219939 W219937
WHEA219940EA 1970 PLN
WHEA219940 WHEA219939 WHEAW219937
Butelki na pożywki, z powłoką zabezpieczającą, Lab 45™, WHEATON®
Butelki i butle Butelki do hodowli
Borosilicate glass, calr, Plastisol coated.
  • White 45 mm polypropylene screw cap attached
  • Pour ring eliminates drips
  • Autoclavable
  • Color coded caps available separately
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable