Drukuj
Butelki na pożywki, z powłoką zabezpieczającą, bez zakrętki, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
219457 219455
WHEA219457EA 3430 PLN
WHEA219457 WHEA219455
Butelki na pożywki, z powłoką zabezpieczającą, bez zakrętki, WHEATON®
Butelki i butle Butelki do hodowli
USP Typ I przezroczyste szkło borokrzemowe, pokryte tworzywem sztucznym.
  • Dostarczane z podziałką i miejscem do opisu
  • Nakrętkę 33-430 można kupić osobno
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie