Drukuj
2-nitrofenol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06790.0100 8.06790.0500 8.06790.9050
8.06790.0100EA 160 PLN
8.06790.0100 8.06790.0500 8.06790.9050
2-nitrofenol do syntezy, Sigma-Aldrich®
2-nitrofenol
Formuła: C₆H₅NO₃
Temp. Wrzenia: 214,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 43…45 °C
Gęstość: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011688
Numer CAS: 88-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-857-5
Jednostka: 1663
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06717
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2.1 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (25 °C)
Flash Point 108 °C
Ignition Point 550 °C