2-nitrofenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
o-Nitrophenol
A12333.0B
A12333.0I
A12333.30
A12333.0BEA
677
PLN
A12333.0B
A12333.0I
A12333.30
2-nitrofenol ≥98%
2-nitrofenol
Purity: 98%
CAS No.: 88-75-5
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 775403
Merck Reference: 14,6620
UN No.: 1663
MDL No.: MFCD00011688
Formuła:
C₆H₅NO₃ MW: 139.11 g/mol Temp. Wrzenia: 214…216 °C Temp. topnienia: 44…48 °C Gęstość: 1.26 Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011688 Numer CAS: 88-75-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-857-5 Jednostka: 1663 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,06717 |