4-Nitroanizol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19152.0B
A19152.30
A19152.0BEA
2440
PLN
A19152.0B
A19152.30
4-Nitroanizol ≥97%
4-Nitroanizol
Purity: 97%
CAS No.: 100-17-4
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1865361
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 3458
MDL No.: MFCD00007327
Formuła:
C₇H₇NO₃ MW: 153.14 g/mol Temp. Wrzenia: 260 °C Temp. topnienia: 50…54 °C Gęstość: 1.233 Temp. Zapłonu: 130 °C (266 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007327 Numer CAS: 100-17-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-825-3 Jednostka: 3458 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 12,06682 |