Drukuj
4-Nitroanizol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
147020050 147022500
ACRO147020050EA 126 PLN
ACRO147020050 ACRO147022500
4-Nitroanizol 99+%
4-Nitroanizol
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 260
Temp. topnienia: 51…53 °C
Gęstość: 1.23 g/cm³
Temp. Zapłonu: 130 °C
Numer MDL: MFCD00007327
Numer CAS: 100-17-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-825-3
Jednostka: 3458
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06682
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %