Drukuj
Płaskie okienka optyczne
Dostawca: HELLMA
665-000-40 201-1-23 202-40 665-000-46 202-46
HELL665-000-40EA 231 PLN
HELL665-000-40 HELL201-1-23 HELL202-40 HELL665-000-46 HELL202-46
Płaskie okienka optyczne
Szkło optyczne
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.