Drukuj
Szpatułki łyżkowe, płaskie
Dostawca: RSG
098.215 098.180 038.180 038.215
RSGA098.215EA 143 PLN
RSGA098.215 RSGA098.180 RSGA038.180 RSGA038.215
Szpatułki łyżkowe, płaskie
Szpatułki
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.